Learn More
Vanadium Standard-Metalllösung 1000 ppm, für AAS, Lösung HNO3 1M, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical J/8150/08
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 500mL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10204010
Menge Preis
1 74.80 CHF / 500 Milliliter
4 73.42 CHF / 500 Milliliter
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 17-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
11453
Spezifikation
11453
HDPE-Kunststoffflasche
500mL
Flüssig
Farblos
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Vanadium solution 1000 ppm
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation