Learn More
Vanadium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. p-4408611
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11331419
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013850.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1314-62-1 | O5V2 | 181.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-62-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel O5V2
Molekulargewicht (g/mol) 181.88
MDL-Nummer MFCD00011457
InChI-Schlüssel GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
IUPAC-Name Dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5,0 %; Vanadium(V)-oxid:0,18%; Wasser:94,82%