Learn More
Vanadium(III)-chlorid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10742301 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
Product Code. 10742301
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 299690250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
CAS: 7632-51-1 | Cl4V | 192.75 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7632-51-1
Summenformel Cl4V
Molekulargewicht (g/mol) 192.75
MDL-Nummer MFCD00061343
InChI-Schlüssel JTJFQBNJBPPZRI-UHFFFAOYSA-J
Synonym vanadium tetrachloride, vanadium iv chloride, vcl4, vanadium chloride vcl4 , t-4, vanadium chloride vcl4, vanadium chloride, t-4, vanadium tetrachloride un2444 corrosive
PubChem CID 24273
IUPAC-Name Tetrachlorvanadium
SMILES Cl[V](Cl)(Cl)Cl
Specifications
Siedepunkt 153.0°C
Chemischer Name oder Material Vanadium(IV) chloride
Schmelzpunkt -20.5°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Braunrot
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (VCl4)
Strukturformel VCl4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in absolute alcohol, ether, chloroform,, acetic acid
Formelmasse 192.75
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.82
Dichte 1.8200g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Vanadium(IV) chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.