Learn More
Vanadium(III) 2,4-Pentandionat, typischwerweise 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388217 5 g 5 Gramm
11378217 25 g 25 Gramm
11368217 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022940.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13476-99-8 | C15H21O6V | 348.27 g/mol
Vanadium(III) 2,4-pentanedionate is used as homogeneous catalyst, primary and secondary intermediates, Laboratory chemicals, and manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13476-99-8
Summenformel C15H21O6V
Molekulargewicht (g/mol) 348.27
MDL-Nummer MFCD00000033
InChI-Schlüssel ZVFSRLXFKIWGRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Vanadium(III) acetylacetonate
PubChem CID 122198782
IUPAC-Name (Z)-4-Hydroxypent-3-en-2-on;Vanadium
SMILES [V+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium(III) 2,4-pentanedionate
Menge 5 g
UN-Nummer UN3285
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 2g/L,toluene,ethanol,acetone.
Formelmasse 348.27
Reinheit (%) 97% (typically)
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vanadium(III) 2,4-pentanedionate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Vanadium(III) 2,4-pentanedionate