Learn More
VAMP5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen VAMP5
Konzentration 0.29 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839153
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11822-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829153
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11822-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
VAP5, syntaxins, and the 25-kD synaptosomal-associated protein are the main components of a protein complex involved in the docking and/or fusion of vesicles and cell membranes. The VAMP5 gene is a member of the vesicle-associated membrane protein (VAMP)/synaptobrevin family and the SNARE superfamily. This VAMP family member may participate in vesicle trafficking events that are associated with myogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
VAMP5
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O95183, Q9Z2J5, Q9Z2P8
10791, 53620, 89818
VAMP5 Fusion Protein Ag2390
Primary
-20°C
VAMP5
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Myobrevin, VAMP 5, VAMP5
Vamp5
IgG
Antigen Affinity Chromatography