Learn More
Vamidothion-sulfon, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vamidothion-sulfon |
| CAS | 70898-34-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Vamidothion-sulfon |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C8 H18 N O6 P S2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H18NO6PS2/c1-7(8(10)9-2)18(12,13)6-5-17-16(11,14-3)15-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,9,10) |
| SMILES | CNC(=O)C(C)S(=O)(=O)CCSP(=O)(OC)OC |
| IUPAC-Name | 2-(2-Dimethoxyphosphorylsulfanylethylsulfonyl)-N-methylpropanamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 319.335 |
| Mehr anzeigen |