Learn More
Eppendorf™ X100 Ventile für Varitip S
Auf verschiedene Gefäße zugeschnitten. Wählen Sie aus zahlreichen Eppendorf Varitips für Ihre spezifischen Anforderungen.
Marke: Eppendorf™ 0030050541
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Die Eppendorf Varitip P Spitzen sind zum Ansaugen von Volumina von 1 ml bis 10 ml aus Bechern konzipiert.
- Die Eppendorf Varitip S Spitzen für 2.5 ml bis 10 ml gehören zum Varitip System und eignen sich zum Ansaugen von Flüssigkeiten aus hohen, enghalsigen Gefäßen.
Spezifikation
Ventil | |
100 Ventile |