Learn More
Gibco™ Value 10 Pack EMEM
Beschreibung
Contains phenol red, nonessential amino acids, 1 mM sodium pyruvate, 2 mM L-glutamine, 1 g/L glucose, and 1.5 g/L sodium bicarbonate.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Protect from light, 2°C to 8°C |
| Konzentration | 10X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Basal Media |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkultur |
| Menge | 500 ml |