Learn More
Valproinsäure EP Verunreinigung E, Mikromol™
Artikelnummer. 30459319
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30459319 4 x 25 mg -
17912396 25 mg 25 Milligramm
17990436 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30459319 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0751.0500254AMP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Valproinsäure EP Verunreinigung E, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentanamide (Valeramide)
CAS 626-97-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pentanamide (Valeramide)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C5 H11 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pentanamide, Valproic Acid Imp. E (EP), Valeramide, Valproic Acid Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
Lösungstyp Neat
SMILES CCCCC(=O)N
IUPAC-Name Pentanamid
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 101.0841 g/mol