Learn More
Ohaus™ Valor 3000 Xtreme Kompaktwaage für Anwendungen im Lebensmittelbereich
Robustes, umfassendes Edelstahldesign in einer leistungsstarken, tragbaren Waage. Die Ohaus™ Valor™ 3000 Xtreme kompakten Lebensmittelwaagen enthalten Software für allgemeine Wägungen, Prozentwägungen und relative Dichte und sind daher ideal für eine Vielzahl von Wäge- und Messanwendungen in Lebensmitteln geeignet.
Marke: Ohaus™ 72240398
Additional Details : Gewicht : 1.20000kg
Beschreibung
Valor3000 Xtreme Skalen setzen die OHAUS Tradition fort, nur schwer zu übertreffende, hochwertige und langlebige Produkte zu bauen, die einfach in der Bedienung sind. Zu den Merkmalen gehören eine hohe Präzision von bis 40,000 D Lesbarkeit, Haltbarkeit und Anwenderfreundlichkeit sowie das schlanke und kompakte Edelstahlgehäuse. Die wasserdichten Optionen (wasserdichte Modell gemäß NEMA 4X/IP 65) sorgen dafür, dass das Valor3000 Xtreme auch in anspruchsvollsten Umgebungen eingesetzt werden kann.
- NSF-zertifiziert und unterstützt HACCP-zertifizierte Systeme und garantiert so die Integrität und Sicherheit aller auf der Waage gewogen Lebensmittel
- Erfordert nur sehr wenig Platz und bietet vom Benutzer einstellbare Filter- und Stabilitätseinstellungen für präzise Vorgänge unter zugigen und instabilen Bedingungen
- Bietet Auflösungen von bis zu 40,000 d und 0.01 g für präzise Messungen in anspruchsvollen Umgebungen
- Das komplett aus Edelstahl bestehende Gehäuse mit der abnehmbaren Wägeschale aus Edelstahl ist Chemikalien-beständig, langlebig und leicht zu reinigen
- Der erweiterte Überlastschutz mit der 10-fachen Kapazität eignet sich ideal für raue Umgebungen, in denen die Kapazität häufig überschritten wird
- Die SmarText™ Benutzeroberfläche verfügt über ein helles LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und einfache Textaufforderungen, mit denen die Bedienung des Valor 3000 Xtreme sehr einfach ist
Spezifikation
120 Std. mit Einwegbatterien | |
Digital extern | |
Nicht zutreffend | |
500 g | |
0,100000 g | |
0,100000 g | |
Gehäuse V31X501 | |
0 °C bis 40 °C | |
lb, dezimal oder Bruch oz, lb:oz, Fluid oz (von Wasser), kg, g | |
218 x 186 x 77 mm | |
218 mm | |
186 mm | |
77 mm | |
218,00 mm | |
1,2 kg | |
9 V |
4 C (1.5 V)-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
NSF/ANSI CE-gelistet | |
Edelstahlgehäuse und Edelstahlbehälter | |
LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Mechanik | |
Edelstahl | |
3 Sekunden | |
Valor™ 3000 Kompakte Lebensmittelwaage | |
218,00 x 186,00 mm | |
8,50 in. | |
7,30 in. | |
3,00 in. | |
8,50 in. | |
120 mm | |
9 VDC 0,5 A AC-Wandadapter, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |