missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ Kompakte Präzisionswaage Valor 1000

Use this scale for food preparation and portioning applications. Ohaus™ Valor 1000 Compact Precision Scales are an economical choice for basic checkweighing, accumulation and weighing needs.

230.00 CHF - 239.90 CHF

Spezifikation

Bauweise ABS Plastic housing, Stainless Steel pan
Typ Valor 1000 Compact Precision Scale
Elektrische Anforderungen 9VDC 500mA AC Adapter
Displaytyp LCD
Kalibrierung Digital External
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Modell. Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell. Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11817880 Ohaus™
80251172
V11P6 6 kg 230.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 2
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11872691 Ohaus™
80251171
V11P3 3 kg 230.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11882691 Ohaus™
80251173
V11P15 15 kg 230.00 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
08-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11892691 Ohaus™
80251174
V11P30 30 kg 239.90 CHF
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
11-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Backlit liquid crystal display (LCD)
  • AC adapter (included) or rechargeable battery (included)
  • ABS housing, stainless steel platform, up-front level indicator
  • External calibration software, selectable environmental settings, selectable weighing units
Spezifikation

Spezifikation

ABS Plastic housing, Stainless Steel pan
9VDC 500mA AC Adapter
Digital External
80/100 hr.(with / without backlight on) with 12 hr. recharge time
Valor 1000 Compact Precision Scale
LCD
≤3sec.
kilograms, pounds, grams, ounces