Learn More
Valinomycin, ≥90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434719 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15434719 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62312.MC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kalium-selektives ionophores Cyclodepsipeptid; Inhibitor der mitochondrialen Wirkung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Valinomycin, wird als Kaliumionophor verwendet, das nachweislich zum Zelltod führt. Aufgrund der ionenselektiven Natur von Valinomycin wird es in ionenselektiven Elektroden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO bei 10 mg/ml. Unlöslich in Wasser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valinomycin
Typ Valinomycin
Physikalische Form Kristallpulver
CAS 2001-95-8
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Summenformel C54H90N6O18
MDL-Nummer MFCD00005114
UN-Nummer UN2811
Beilstein 78657
Merck Index 14,9910
Synonym NSC 122023
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO at 10mg/ml; Insoluble in water
InChI-Schlüssel FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
SMILES CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
IUPAC-Name (3S,6S,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,33R)-6,18,30-trimethyl-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nona(propan-2-yl)-1,7,13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexazacyclohexatriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecon
Molekulargewicht (g/mol) 1111.34
PubChem CID 131668508
Formelmasse 1111.34
Reinheit (%) ≥90%