Learn More
Thermo Scientific Chemicals Valinomycin, 90 %
Product Code. 10775213 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
10775213 50 mg Glasflasche 50 Milligramm
10659384 10 mg Glasflasche 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL DECREE OF 12 APRIL 1974.
Product Code. 10775213 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 385120500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL DECREE OF 12 APRIL 1974.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2001-95-8
Summenformel C54H90N6O18
Molekulargewicht (g/mol) 1111.34
MDL-Nummer MFCD00005114
InChI-Schlüssel FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
PubChem CID 131668508
IUPAC-Name (3S,6S,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,33R)-6,18,30-trimethyl-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nona(propan-2-yl)-1,7,13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexazacyclohexatriacontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecon
SMILES CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Valinomycin
Typ Valinomycin
Physikalische Form Kristallpulver
Schmelzpunkt 190.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung +30° to +34° (20°C, 589nm) (c=1.6, benzene)
Farbe Weiß
Menge 50 mg
Prozentgehaltsbereich 90%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in petroleum ether, ether, benzene,, chloroform, glacial acetic acid, butyl acetate and, acetone
Formelmasse 1111.35
Reinheit (%) 90%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Valinomycin
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.