Learn More
Valin (L-Valin), Mikromol™
Artikelnummer. 17911296
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17911296 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17911296 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1455.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Valin (L-Valin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Valine
CAS 72-18-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Valine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H11 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Valine, (S)-2-amino-3-methylbutanoic acid, (+)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (2S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (S)-Valine, (S)-alpha-Amino-beta-methylbutyric acid, 2-Amino-3-methylbutanoic acid, 7: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 80: PN: EP2071334 SEQID: 89 claimed protein, 80: PN: WO2009077864 SEQID: 89 claimed protein, L-(+)-alpha-Aminoisovaleric acid, L-alpha-Amino-beta-methylbutyric acid, NSC 76038, Phenylalanine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-methylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Menge 250 mg
Formelmasse 117,079 g/mol