Learn More
(+)-Valienaminhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+)-Valienamine Hydrochloride |
| CAS | 38231-88-8 |
| Summenformel | C7 H13 N O4 . H Cl |
| Menge | 0.5 mg |
| Synonym | (1S,2S,3R,6S)-6-Amino-4-(hydroxymethyl)-4-cyclopexene-1,2,3-triol Hydrochloride, Valienamine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c8-4-1-3(2-9)5(10)7(12)6(4)11;/h1,4-7,9-12H,2,8H2;1H/t4-,5+,6-,7-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@H]1C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-Name | (1S,2S,3R,6S)-6-Amino-4-(hydroxymethyl)cyclohex-4-en-1,2,3-triol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 211.643 |
| Formelmasse | 211.0611 |