Learn More
Thermo Scientific™ Validierungsausrüstung für UV-Vis-Spektrophotometer
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Mit der Thermo Scientific™ UV-Vis-Spektrophotometer-Validierungsausrüstung erhalten Sie sämtliche Unterlagen und Referenzmaterialien, die zu einer einfachen Installation sowie Installations- und Funktionsqualifizierung (IQ/OQ) beitragen. Zertifizierte Normen zur Überprüfung des Geräteleistungsverhaltens gemäß werksseitiger Spezifikationen sind separat erhältlich.
- Informationen zum Validierungsprozess
- Unterlagen zur Hersteller-verifizierten Installationsqualifizierung (IQ) zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Systemleistung
- Informationen zu im Arzneibuch empfohlenen Tests für spezifische Leistungen, wo zutreffend
- Installations- und Gerätezertifizierung
Verfügbare Lösungen für Geräte der Serie GENESYS 40-180, Biomate 160, Evolution 200, Evolution 350, NanoDrop One, NanoDrop 2000- und NanoDrop 8000
Specifications
Specifications
| Typ | Verifizierungskit für das Leistungsverhalten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GENESYS 40-180, BioMate 160 Spektralphotometer |