Learn More
Valerylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30449268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30449268 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449268 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV09146010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valeryl Chloride
CAS 638-29-9
Summenformel C5H9ClO
Menge 10 g
Synonym Pentanoic Acid Chloride, Valeroyl Chloride, n-Butanecarbonyl Chloride, n-Pentanoyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H9ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
SMILES CCCCC(=O)Cl
IUPAC-Name Pentanoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 120.58
Formelmasse 120.0342