missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Valerophenon, TRC

Artikelnummer. 17987164
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17987164 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17987164 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV09145025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1009-14-9
Summenformel C11 H14 O
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
Synonym SB-270466, n-butyl phenyl ketone
IUPAC-Name 1-Phenylpentan-1-on
SMILES CCCCC(=O)c1ccccc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Valerophenone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
Formelmasse 162.1045
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.