Learn More
Valerophenon, 99,26%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11459741 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11459741 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11459741 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215826725
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valerophenone
Namenshinweis Für die GC-Analyse
CAS 1009-14-9
Farbe Farblos
Dichte 0.988g/mL
Prozentgehaltsbereich 0.9926
Summenformel C11H14O
MDL-Nummer MFCD00009480
Menge 25 g
Synonym valerophenone, butyl phenyl ketone, pentanophenone, 1-phenyl-1-pentanone, 1-pentanone, 1-phenyl, unii-f27q043nt1, n-butyl phenyl ketone, 1-benzoylbutane, valerophenone, 8ci
InChI-Schlüssel XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 1-Phenylpentan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 162.23
PubChem CID 66093
ChEBI CHEBI:36812
Formelmasse 162.23
Physikalische Form Liquid