Learn More
Valeronitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464053
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464053 100 mL 100 Milliliter
11473890 25 mL -
11474053 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464053 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10306.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 110-59-8 | C5H9N | 83.134 g/mol
Valeronitrile is used in the preparation of valeric acid. It is also used to enhance the nitrilase activity in many strains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Valeronitril wird bei der Herstellung von Valeriensäure verwendet. Wird auch zur Verbesserung der Nitrilaseaktivität in vielen Stämmen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 10 g/l. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Reduktionsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-59-8
Summenformel C5H9N
Molekulargewicht (g/mol) 83.134
MDL-Nummer MFCD00001974
InChI-Schlüssel RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeronitrile, butyl cyanide, n-valeronitrile, 1-cyanobutane, 1-butyl cyanide, n-butyl cyanide, pentanonitrile, unii-x44h3r47d4, n-butylcyanide, n-pentanenitrile
PubChem CID 8061
IUPAC-Name Pentannitril
SMILES CCCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valeronitrile
Schmelzpunkt -96°C
Dichte 0.797
Siedepunkt 139°C to 141°C
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.397
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1992
Beilstein 1736706
Merck Index 14,9905
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 10g/L. Soluble in alcohol.
Formelmasse 83.13
Reinheit (%) 99%