Learn More
δ-Valerolacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647364 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10647364 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10666752 50 g Glasflasche 50 Gramm
10275780 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647364 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 162710010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 542-28-9 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 542-28-9
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00006645
InChI-Schlüssel OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-valerolactone, tetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-valerolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro, tetrahydropyran-2-one, tetrahydro-2-pyranone, penta-1,5-lactone, .delta.-valerolactone, .delta.-valeryllactone, tetrahydro-pyran-2-one
PubChem CID 10953
ChEBI CHEBI:16545
IUPAC-Name Oxan-2-on
SMILES O=C1CCCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material δ-Valerolactone
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -13.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 230.0°C
Flammpunkt 112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4560 to 1.4590
Menge 1 kg
Beilstein 17, 235
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Kann variable Mengen des polymerisierten Produkts enthalten
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • delta-Valerolactone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.