Learn More
Valeraldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459337 250 g 250 Gramm
11449337 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21389.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-62-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
It finds it application in flavorings, resin chemistry, and rubber accelerators. Valeraldehyde is used as a gaseous standard in the study of the sorptive loss pattern for volatile compounds. Valeraldehyde is used as an intermediate in industrial settings in the production of valeric acid and amyl alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet Anwendung in Aromastoffen, Harzchemie und Gummibeschleunigern. Valeraldehyd wird als gasförmiger Standard bei der Untersuchung des sorptiven Verlustmusters für flüchtige Verbindungen verwendet. Valeraldehyd wird als Zwischenprodukt im industriellen Umfeld bei der Herstellung von Valeriansäure und Amylalkohol eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 13.5 g/l. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-62-3
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00007026
InChI-Schlüssel HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeraldehyde, n-pentanal, n-valeraldehyde, valeric aldehyde, valeral, valeryl aldehyde, amylaldehyde, butyl formal, amyl aldehyde, valeric acid aldehyde
PubChem CID 8063
ChEBI CHEBI:84069
IUPAC-Name Pentanal
SMILES CCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valeraldehyde
Schmelzpunkt -92°C
Dichte 0.81
Siedepunkt 102°C to 103°C
Flammpunkt 8°C (46°F)
Geruch Like Aldehyde
Strukturformel CH3(CH2)3CHO
Brechungsindex 1.395
Menge 250 g
UN-Nummer UN2058
Beilstein 1616304
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9902
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C,13.5g/L. Soluble in alcohol.
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 97%