Learn More
Emma Safety Footwear Valentino (Frontier 164) Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- TPU-Außensohle
- Narbenleder
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Bauweise/Design | Valentino (Frontier 164) |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder |
| Material | Leder, Nubuk |
| Größe | 48 |
| Zehenmaterial | Stahl |