Learn More
JULABO VALEGRO Umlaufkühler
Artikelnummer. 31741173
Ansicht ändern
Click to view available options
Kühlleistung:
0,65 kW bei 0 °C
0,75 kW bei 0 °C
0,9 kW bei 0 °C
1 kW bei 0 °C
1,1 kW bei 0 °C
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kühlleistung Packungsgröße
31741173 0,9 kW bei 0 °C 1 Stück
31741164 0,65 kW bei 0 °C 1 Stück
31741170 0,75 kW bei 0 °C 1 Stück
31741165 1 kW bei 0 °C 1 Stück
31741162 1,1 kW bei 0 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31741173 Lieferant JULABO Lieferanten-Nr. 9610121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5447.29 CHF
    5084.14 CHF / 1 Stück
    Sparen 363.15 CHF
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Luftgekühlte Umlaufkühler für Labor-, Forschungs- oder Produktionszwecke bieten präzise Temperaturkontrolle und stabile Prozesse mit benutzerfreundlichem Betrieb und kompaktem Design.
  • Produktfamilie: VALEGRO luftgekühlte Umlaufkühler
  • Umweltfreundliche Allrounder für eine Vielzahl von Kühl- und Heizaufgaben
  • Temperaturbereich: -20 bis +40 °C (Standardmodelle), -20 bis +85 °C (Modelle mit zusätzlicher Heizfunktion)
  • Benutzerfreundliche, prozentbasierte Pumpenanpassung
  • Geeignet für Labor-, Forschungs- und Produktionsanwendungen
  • Unterstützt stabile Prozesse rund um die Uhr mit präziser Temperaturregelung
  • Verwendet ein umweltfreundliches, natürliches Kältemittel
  • Kompaktes Design für nahtlose Integration in Arbeitsumgebungen
  • Entwickelt für maximale Benutzerfreundlichkeit
  • Darstellung und Betrieb
    • Geneigtes OLED-Touchscreen, leicht lesbar und ergonomisch
    • Intuitive Menünavigation mit Volltext-Unterstützung für Deutsch/Englisch
    • Deutliche Warnhinweise und Systemmeldungen
  • Leistungsmerkmale
    • Datenerfassung und Autostart-Funktion
    • Einfache Timer-Funktion
    • Abnehmbares Entlüftungsgitter ohne Werkzeuge
    • Beleuchtete, leicht zu reinigende Pegelanzeige
    • Umfassende Hilfetexte
    • Scheiben für einfaches Handling
  • Schnittstellen: RS232, USB-C, optionales Ethernet (alle unterhalb des Displays für einen einfachen Frontzugriff)
  • Standard-Kühlleistungen bei 20 °C
    • VALEGRO 801: 0,8 kW
    • VALEGRO 1001: 1,0 kW
    • VALEGRO 1201: 1,2 kW
    • VALEGRO 1501: 1,5 kW
    • VALEGRO 1801: 1,8 kW
  • Heizfunktionsmodell Kühlkapazitäten bei 20 °C
    • VALEGRO 801H: 0,8 kW
    • VALEGRO 1001H: 1,0 kW
    • VALEGRO 1201H: 1,2 kW
    • VALEGRO 1501H: 1,5 kW
    • VALEGRO 1801H: 1,8 kW
  • Temperaturstabilität
    • Standardmodelle: ±0,3 °C
    • Heizfunktionsmodelle: ±0,2 °C
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 bis 7 l
Kondensatortyp Luftgekühlt
Kühlleistung 0,9 kW bei 0 °C
Flussrate 23 l/min
Temperaturbereich -20 bis +40 °C
Typ Umlaufkühler
Modell 1201
Elektrische Anforderungen 100/230 V
Frequenz 50/60 Hz