Learn More
Valdecoxib-13C2,15N, TRC
Artikelnummer. 30448972
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30448972 1 mg 1 Milligramm
30456154 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30448972 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV0900021MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1189428-23-6
Summenformel 13C2 C14 H14 15N N O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 317.34
Synonym 4-[3-Phenyl-5-(methyl-13C)isoxazol-4-yl-5-13C-15N]benzenesulfonamide, 4-[5-(Methyl-13C)-3-phenyl-4-isoxazolyl-5-13C-2-15N]benzenesulfonamide, Valdecoxib-13C2,15N, Valdecoxib-13C2,15N (5-(methyl-13C)isoxazol-5-13C-15N)
IUPAC-Name 4-(5-(1^{13}C)Methyl-3-phenyl-(5^{13}C,2^{15}N)1,2-Oxazol-4-yl)Benzolsulfonamid
SMILES [13CH3][13c]1o[15n]c(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valdecoxib-13C2, 15N
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H2,17,19,20)/i1+1,11+1,18+1
Formelmasse 317.0763