Learn More
Thermo Scientific™ Valco™ Injektor-Modell C6W
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ Valco™ Injektor-Modell C6W als Injektor oder Schaltventil.
Marke:  Thermo Scientific™ SL50CW
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11503990
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ Valco™ Injektor-Modell C6W als Injektor oder Schaltventil. Mit manuellem oder mikroelektrischem Antrieb lieferbar. Mit 1/16-in.-Fittings und sechs 0,010-in.-Anschlüssen.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Mikroelektrisch oder manuell
Probeninjektorschleife, Edelstahl
6 Anschlüsse
50 μl
Injektor/Schaltventil
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Valco™ Injektor-Modell C6W >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.