Learn More
Vadimezan, TRC
Artikelnummer. 30455248
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455248 25 mg -
30455057 10 mg 10 Milligramm
30450487 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455248 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV08495025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117570-53-3
Summenformel C17H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 282.29
Synonym 2-(5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-yl)acetic Acid, 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-ylacetic Acid, 5,6-Dimethylxanthenone-4-acetic Acid, AS 1404, ASA 404, DMXAA, NSC 640488, 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthene-4-acetic Acid
IUPAC-Name 2-(5,6-Dimethyl-9-Oxoxanthen-4-Yl)essigsäure
SMILES Cc1ccc2C(=O)c3cccc(CC(=O)O)c3Oc2c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vadimezan
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H14O4/c1-9-6-7-13-15(20)12-5-3-4-11(8-14(18)19)17(12)21-16(13)10(9)2/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19)
Formelmasse 282.0892