Learn More
Vadadustat, TRC
Artikelnummer. 30135013
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135013 25 mg 25 Milligramm
17910415 50 mg 50 Milligramm
17921245 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135013 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV84953025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1000025-07-9
Summenformel C14 H11 Cl N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 306.7
Synonym Glycine, N-[[5-(3-chlorophenyl)-3-hydroxy-2-pyridinyl]carbonyl]-, N-[[5-(3-Chlorophenyl)-3-hydroxy-2-pyridinyl]carbonyl]glycine, 2-[[[5-(3-Chlorophenyl)-3-hydroxypyridin-2-yl]carbonyl]amino]acetic acid, AKB 6548, PG 1016548, Vadadustat
IUPAC-Name 2-[[5-(3-Chlorophenyl)-3-Hydroxypyridin-2-Carbonyl]Essigsäure Essigsäure
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ncc(cc1O)c2cccc(Cl)c2
Specifica
Chemischer Name oder Material Vadadustat
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H11ClN2O4/c15-10-3-1-2-8(4-10)9-5-11(18)13(16-6-9)14(21)17-7-12(19)20/h1-6,18H,7H2,(H,17,21)(H,19,20)
Formelmasse 306.0407
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.