missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Vacuum Quality Laboratory Tubing

Provides flexibility, tear strength and resilience for vacuum applications. Deutsch Neumann™ Vacuum Quality Laboratory Tubing is manufactured from red natural rubber.

Marke:  Deutsch Neumann™ 3021222

Additional Details : Gewicht : 7.00000kg

Artikelnummer. 15628358

  • 327.00 CHF / 25 Meter
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Durometer 50 Shore A
  • Good elastic memory
  • Excellent choice for vacuum applications
Spezifikation

Spezifikation

ISO 9001:2008
Natural Rubber
25 m
For Laboratory Use
12 mm
22 mm
5 mm
Red
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote