Learn More
BINDER™ Pumpenschrank mit Vakuumpumpe VAP 5
BINDER™ Vakuumpumpe VAP 5 geeignet für brennbare Lösungsmittel mit Vakuummodul.
11808.96 CHF - 12092.81 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Pumpenkammer mit Vakuumpumpe VAP 5 – Modell mit optional 230 V/50 bis 60 Hz, Pumpenkammer für die Montage von Vakuumpumpen einschließlich chemischer Membranpumpe VAP 5 mit einem nominalen Luftstrom von 3,6 m3/Stunde, Enddruck 3 mbar, mit Abscheider und Emissionskondensator, geeignet für entzündbare Lösungsmittel, und Anschlusskit für Vakuumpumpe (ATEX). |
---|---|
Flussrate | 3,6 m3 |
Frequenz | 50/60 Hz |
Pumpentyp | Vakuumpumpe |
Schutzart Gehäuse | IP 55 |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17530916
|
BINDER™
8012-2059 |
BINDER Kammern VDL 23 Vakuumtrocknungskammer |
11808.96 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17540916
|
BINDER™
8012-2061 |
BINDER Kammern VDL 56 Vakuumtrocknungskammer |
11980.04 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17550916
|
BINDER™
8012-2063 |
BINDER Kammern VDL 115 Vakuumtrocknungskammer |
12092.81 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Pumpenschrank mit Vakuumpumpe VP 4 - Ausführung 230 V / 50 Hz
- Pumpenschrank zur Aufnahme von Vakuumpumpen
- Chemie-Membranpumpe mit Nennsaugvermögen 1,9 m3/h
- Enddruck 12 mbar
- Mit Abscheider und Emissionskondensator
Spezifikation
Pumpenkammer mit Vakuumpumpe VAP 5 – Modell mit optional 230 V/50 bis 60 Hz, Pumpenkammer für die Montage von Vakuumpumpen einschließlich chemischer Membranpumpe VAP 5 mit einem nominalen Luftstrom von 3,6 m3/Stunde, Enddruck 3 mbar, mit Abscheider und Emissionskondensator, geeignet für entzündbare Lösungsmittel, und Anschlusskit für Vakuumpumpe (ATEX). | |
50/60 Hz | |
IP 55 | |
230 V |
3,6 m3 | |
Vakuumpumpe | |
3 mbar |