Learn More
BUCHI Vacuum Pump V-600 for Rotavapor R-220 Pro Industrial Evaporator for multiple benchtop Rotavapors
Artikelnummer. 17274854 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Enthält:
V-600 Vacuum Pump, I-300 Interface, Woulff-Flasche
V-600 Vakuumpumpe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17274854
Marke: BUCHI 11V600000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vacuum Pump V-600 is a chemically resistant 3-stage diaphragm pump with silent and economical operation that makes it suited to work with the R-220 Pro or multiple benchtop Rotavapors
  • Chemisch beständige 3-Stufen-Membranpumpe
  • Leiser und effizienter Betrieb
  • Optimal geeignet für die Arbeit mit dem R-220 Pro, mehreren Rotavapors oder SyncorePlus Parallelverdampfern
  • 1,5 mbar Endvakuum
  • Vakuumkapazität: 3,1 m3/h
Spezifikation
Max. Vakuum 1,5 mbar
Regelung I-300 Pro-Schnittstelle
Enthält V-600 Vakuumpumpe
Abmessungen (L x B x H) 332 x 330 x 291 mm
Modell V-600
Geräuschpegel 40 bis 64 dBA
Flussrate 3,1 m³/h
Frequenz 50/60 Hz
Pumpentyp Vakuumsystem
Schutzart Gehäuse IP 20
Anwendungen Rotationsverdampfung
Spannung 100/240 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
CE, CSA, CUS