Learn More
KNF™ Membran-Vakuumpumpensystem SC 920 G
Artikelnummer. 15810264
Click to view available options
Flussrate:
1,26 m³/h (bei 1,26 atm)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15810264
Marke: KNF™ 306473/117056
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Drehzahlgeregeltes Membran-Vakuumpumpensystem für sicheren Betrieb.
  • Automatische, genaue Erkennung und Überwachung des Siedepunkts mittels integrierter Funktion für Temperaturanstiege und - senkungen
  • Drehzahlregelung
  • Integriertes Gasballastventil
Spezifikation
Max. Vakuum 2 mbar abs.
Abmessungen (L x B x H) 366 x 423 x 294 mm
Material Pumpenkopf: PPS, Membran: PTFE-beschichtet, Ventile: FFPM
Gewicht (metrisch) 15,2 kg
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Flussrate 1,26 m³/h (bei 1,26 atm)