Learn More
Labconco™ Öl für Vakuumpumpe
Hergestellt aus wasserbehandeltem paraffinischen Kohlenwasserstofföl. Labconco™ Vakuumpumpenöl reduziert die Reibung und kühlt und kontrolliert die Kontamination, wenn es mit Universalvakuumpumpen verwendet wird.
Marke: Labconco™ 1988000
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Ersatzöl für Universalvakuumpumpen 1472100, 7739400, 7739402, 1467700, 7739401 und 7739403
- Wasserbehandeltes paraffinisches Kohlenwasserstofföl
- Ein Liter