Learn More
Welch-Ilmvac™ Ölfreie Trocken-Membranpumpen mit dreistufigem Direktantrieb, Enddruck < 2 mbar
Welch-Ilmvac™ ölfreie Trocken-Membranpumpen sind in Standardausführung (mit Abgasschalldämpfer) oder in chemisch beständiger Ausführung (mit Gasballastventil) erhältlich. Dank eines dreistufigen Direktantriebs können diese Pumpen einen Enddruck von < 2 mbar bei einem Geräuschpegel von < 44 dB liefern.
Marke: Welch-Ilmvac™ 411783
Beschreibung
- Produkttyp: Membranpumpe
- Ölfrei: Ja
- Anzahl der Stufen: Drei
- Antriebstyp: Direktantrieb
- Luftverdrängung: 135/151 l/min
- Enddruck: weniger als 2 mbar
- Geräuschpegel: weniger als 44 dB
- Abmessungen (B/T/H): 540 mm x 300 mm x 240 mm
- Gewicht: 32,8 kg
- Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Spezifikation
Direktantrieb | |
300 mm | |
< 44 dB | |
Ölfreie Membranpumpe | |
240 mm | |
Vakuumsystem | |
8 | |
3 | |
230 V |
Abgasschalldämpfer | |
MP 1201 T | |
32,8 kg | |
50/60 Hz | |
540 mm | |
135/151 l/min | |
Ölfrei | |
< 2 mbar |