Learn More
Welch Ilmvac™ VAKUUMPUMPE STD 38L/MIN 75MB Saugvermögen 38l/min, Endvakuum 75 mbar
Die ölfreie Standardpumpe ist für nicht-reaktive Gase/Dämpfe geeignet. Die Welch Ilmvac™ Membran-Vakuumpumpe MP 301 E verwendet einen Pumpenkopf aus Aluminium und eine Membran aus PTFE.
Marke:  Welch Ilmvac™ 411711
Additional Details : Gewicht : 8.90000kg
Artikelnummer. 11892821
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Standardausführung
  • Ölfrei
  • Pumpenkopf aus Aluminium
  • PTFE-Membran für lange Haltbarkeit
  • PEEK-Ventile bieten ausgezeichnete chemische Beständigkeit und lange Haltbarkeit
  • PA-Anschlüsse mit PTFE-Schläuchen
  • Abgasschalldämpfer
  • 1 Kopf, einstufig
Spezifikation
Spezifikation
27.7 Zoll Hg
180 W
MP:
2.3 m3
230 V, 50/60 Hz
8.9 kg
Membranvakuum, Standardausführung
75 mbar