Learn More
KNF Neuberger™ Membranpumpe aus Aluminium/PTFE
Marke: KNF Neuberger™ 014816/016453
Additional Details : Gewicht : 9.02000kg
Beschreibung
Trockenlaufende Membranpumpen für neutrale bis leicht aggressive Gase und Dämpfe. Unverfälschtes Fördern der Prozessgase, umweltfreundlich. Breites Leistungsspektrum, dadurch für jede Anwendung die passende Pumpe. Membranen aus PTFE, Ventile aus FFPM. Pumpenköpfe aus Ryton™ (Code KT) oder Aluminium (Code AT).Einsatzfelder:
Vakuumdestillation
Vakuumfiltration
Rotationsverdampfer
Vakuumtrocknung, Geltrocknung
Vakuumimprägnierung usw.
Lieferumfang: Komplett anschlussfertige Geräte mit Netzschalter und Netzkabel, Netzanschluss 230 V, 50 Hz (andere Spannungen und Frequenzen auf Anfrage).
Kostengünstigere Membran-Kompressoren und -Vakuumpumpen mit Pumpenkopfmaterialien AN = Aluminium (Kopf), Neoprene (Membrane) und Edelstahl (Ventile) für neutrale Medien auf Anfrage.
Saugvermögen: Liter im Normzustand
™Phillips Petroleum, eingetragenes Warenzeichen
Typ: N 035 AT.18
Saugvermögen: 27 l/min
Endvakuum: 100 mbar abs.
Druck: 4 bar
Schutzart: IP20
B/T/H: 280/255/198mm
Spezifikation
Diaphragms, Valves, Joints, Screws | |
143 mm | |
150 w | |
40°C | |
27 L/min. | |
254 mm | |
Diaphragm Pump |
230 V 50 Hz 150 w | |
Aluminum, PTFE | |
8.2 kg | |
5°C | |
50 Hz | |
265 mm | |
230 V |