Learn More
KNF™ Vakuumpumpe
Für Kontaminationsfreiheit bei Transfer, Kompression und Abpumpen. KNF™ Vakuumpumpen eignen sich für die Destillation, Filtration und Vorbereitung von Analysen, Sublimation, Extraktion sowie Verdampfung oder Trocknung.
Marke:  KNF™ 057901/042332
Additional Details : Gewicht : 7.81000kg
Artikelnummer. 10292691
  • 1240.53 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Korrosions- und lösungsmittelbeständig
  • Ideal für den Ersatz von Wasserstrahlpumpen
  • Wartungsfrei
  • Lange Haltbarkeit durch eine strukturierte Membran
  • Kompakt und tragbar
  • Durchflussrate von 10 bis 60 LPM
  • Vakuum bis zu 2 mbar abs.
Tube, diaphragm, vacuum, head, pressure
Spezifikation
Spezifikation
230 V 50 Hz 130 w
PTFE
7.1 kg
50 Hz
268 mm
1 bar
159 mm
130 W
20 LPM
207 mm
Vacuum Pump
230 V