Learn More
Gardner Denver Welch™ Set 7 Vakuumpumpen-Messpaket mit PIZA 111 oder Gold, DN 25 KF
Für Drehschieberpumpen mit KF25-Flanschen. Zuverlässige und genaue Messung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke: Gardner Denver Welch™ 330052
Additional Details : Gewicht : 3.50000kg
Beschreibung
Vakuummessungspaket besteht aus:
- PIZA111cr-GOLD Vakuum-Handmessgerät
- KF25 /16 T-Stück messen
- Ständer für PIZA Messgerät
- Klammern und Zentrierringe
Spezifikation
DN 25 KF | |
Drehschieberpumpen mit KF25-Flanschen | |
Vakuummesskit |