Learn More
Day-Impex Vakuumisolierte Dewar-Gefäße aus Edelstahl
Artikelnummer. 11773619
Artikelnummer. 11773619 Lieferant Day-Impex Lieferanten-Nr. 320002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dilvac™ Vakuumisolierte Flaschen bestehen vollständig aus Edelstahl. Sie sind leicht und kompakt und eignen sich für Anwendungen mit extrem niedrigen oder sehr hohen Temperaturen. Erhältlich mit verschiedenen Fassungsvermögen von 0,5 l bis 6 l.
  • Vakuumisoliert
  • Leichter Edelstahl
  • Ideal für Lagerung oder Transport
  • Geeignet für extrem niedrige und sehr hohe Temperaturen