Learn More
Merck Vacuum Filtering Side-arm Flask
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marke:  Merck XX1514706
Additional Details : Gewicht : 0.62910kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15884166
  • 141.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Millipore Vakuumfilterkolben mit Seitenarm
Diese Kolben mit Seitenarm sind für die Verwendung in Vakuumfiltrationsverfahren mit klassischen Glasfilterhaltern konzipiert.
Dieses Element ist ein Zubehörteil für die Mikroanalyse-Glasfilterhalterkits.
Merkmale & Vorteile
  • Der Seitenarm wird mit einem Schlauch mit 3/8 Zoll Innendurchmesser an die Vakuumquelle angeschlossen
  • 1 l- und 4 l-Kolben nehmen perforierten Stopfen Nr. 8 auf
  • 125 ml Kolben für Stopfen Nr. 5
Anwendungsbereiche: Vakuumfiltration mit klassischen Filterhaltern
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Borosilikatglas
Perforierte Silikonstopfenhalterungen vom Typ Nr. 8 in standardmäßigen 1 l-Filterkolben
Seitenarm mit Gewinde und Schnellvakuumtrennvorrichtung
Vakuumfiltration mit klassischen Filterhaltern
1 l