Beschreibung
FreeZone Gefriertrockner
- Entwickelt für die Anforderungen der Gefriertrocknung in Forschungs- und Pilotanlagenlaboren
- Alle Größen/Modelle verfügen über ein großes Touchscreen-Display
- Lyo-Works™ Betriebssystem
- Anzeige von Temperatur und Vakuumstärke in Echtzeit
- Optionales End-Zone™ Endpunkt-Detektionssystem
- Konsolenmodelle werden in verschiedenen Größen mit optionalem Stoppering Tablett angeboten
- Kollektoren, die -50 °C erreichen, eignen sich für die Gefriertrocknung wässriger Proben
- Kollektoren, die -84 °C erreichen, eignen sich ideal für die Gefriertrocknung von Proben mit niedrigen eutektischen Temperaturen, einschließlich Proben, die Acetonitril enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Winkelgelenk für Vakuumpunkt |
| Farbe | Grau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FreeZone 6L, 12L, 18L |