Learn More
Welch™ Vakuum Controll-Box VCB 521 cv 90-260V 50/60Hz 600053
Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
178 mm
Beschreibung
- Digitale Vakuumsteuerungsbox VCB 521 cv
- Digitales, chemisch beständiges Tischgerät für die Stabilisierung eines Vakuums
- Mit integriertem Sensor, Belüftungs-, Steuerungs- und Rückschlagventil
- 1100 bis 1 mbar
- 90-260 V, 50/60 Hz
- mit Schuko-, UK- und US-Steckern
Spezifikation
Spezifikation
| Elektrische Anforderungen | 90/260 V |
| Tiefe (metrisch) | 178 mm |
| Modell | VCB 521 cv |
| Gewicht (metrisch) | 1.5 kg |
| Max. Temperatur (metrisch) | 40 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | 15°C |
| Gesamthöhe (metrisch) | 105 mm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 195 mm |
| Pumpentyp | Vacuum Control Box |
| Maximaler Druck | 1 to 1100 mbar |
| Mehr anzeigen |