Learn More
Memmert™ Vakuumanschlussschlauch, 3 m, mit Anschlusszubehör (nicht erforderlich bei Pumpenmodul), für Vo101
Verwenden Sie diesen Schlauch mit Memmert Öfen und Pumpen. Anschlussschläuche für Memmert™ Vakuumpumpen verfügen teilweise über eine Edelstahlkonstruktion und optimiertes Anschlusszubehör.
Marke: Memmert™ VO101B04026
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Vakuumanschlussschlauch vom Ofen zur Memmert-Pumpe, 3 m
- Enthält optimiertes Anschlusszubehör
- Edelstahl (teilweise)
Spezifikation
Gekühlter Vakuumtrockenofen Vocool | |
Vakuum-Anschlussschlauch | |
Edelstahl | |
300 cm |