Learn More
Fisherbrand™ 2M Silicone hose tubing
Entwickelt für den Einsatz mit Fisherbrand™ Vakuum-Aspiration Advantage Systemen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Silikonschlauch
- Länge 2 m
- Innendurchmesser 6 mm
- Wandstärke 3 mm
Flüssigkeiten können mit verschiedenen Pipetten oder Glasspitzen, die leicht mit dem HandVac-Pipettiereraufsatz verbunden werden können, leicht und sehr präzise von Objektträgern, Petrischalen, Mikrotiterplatten, Zellkulturbehältern oder ähnlichen Gefäßen entfernt werden.
Spezifikation
Aspiration Advantage Vakuumsystem | |
Silikonschlauch |