Learn More
Fisherbrand™ x1 4L polyproylene receiving bottle
Entwickelt für den Einsatz mit Fisherbrand™ Vakuum-Aspiration Advantage Systemen.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 1.30000kg
Artikelnummer. 15461934
  • 583.00 CHF / 4 Liter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 4 l-Auffangflasche aus Polypropylen
  • Für das Fisherbrand Aspiration Advantage System
  • Deckel, Leitungsfilter, Schläuche und Schnellkupplungs-Schlauchanschlüsse im Lieferumfang enthalten
Das Fisherbrand Aspiration Advantage System ist ein kompaktes, tragbares Gerät mit einer integrierten, widerstandsfähigen Membranpumpe zum sicheren und präzisen Ansaugen von nicht entzündbaren chemischen, biologischen und medizinischen Flüssigkeiten.
Flüssigkeiten können mit verschiedenen Pipetten oder Glasspitzen, die leicht mit dem HandVac-Pipettiereraufsatz verbunden werden können, leicht und sehr präzise von Objektträgern, Petrischalen, Mikrotiterplatten, Zellkulturbehältern oder ähnlichen Gefäßen entfernt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Aspiration Advantage System
Auffangflasche