Learn More
Fisherbrand™ Acht-Kanal Kunststoffadapter mit Auswurfmechanismu
Artikelnummer. 13594340 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Typ:
Adapter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13594340
Marke: Fisherbrand™ 82885204
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Aspiration Advantage Vakuumsystemen
  • For use with Vacuum Aspiration Advantage System
  • Enhances precision and accuracy across all channels, minimises sample volume variation
  • The elector allows for easy and efficient dispensing of the samples
  • Streamlines the workflow and reduces the risk of sample cross-contamination
  • Compatible with a variety of sample containers, such as microplates or tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Plastic
Anzahl Kanäle 8
Typ Adapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aspiration of biological and medical liquids and fluids, Cell culture aspiration, Disposal of biological and medical fluids, Rinsing of sample cultures
Zur Verwendung mit (Geräte) Aspiration Advantage System