Learn More
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VACUU·PURE™ Shuttle, mobiles Untergestell
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
VACUU·PURE™ 10/10 C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mobile underframe for use with VACUU·PURE™
- Weight: 3.6 kg (7.9 lb.)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Erforderlich für EK 600 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bequemes Auf- und Umstellen der Pumpen |
| Zur Verwendung mit | VACUU·PURE™ 10/10 C |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Shuttle, mobiles Untergestell |
| Maximaler Druck | 0.22 psi |