Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör und Optionen für Vacutherm™ Öfen
Wählen Sie aus einer Reihe von Zubehör und Optionen für Vacutherm™ Öfen, um anwendungsspezifische Anforderungen zu erfüllen.
Marke:  Thermo Scientific™ 51900284
290.80 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10066581
  • 371.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Reihe von Thermo Scientific™ Vacutherm™ Ofenzubehör und -optionen für Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen.
Beschreibung: RS 232-Computerschnittstelle für VT 6025
Spezifikation
Spezifikation
RS 232-Computerschnittstelle für Kelvitron™ Regler
VT 6060 M/P and VT6130 M/P
RS232-Computerschnittstelle