Learn More
BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blutabnahmesets mit vorbefestigtem Halter
Artikelnummer. 17640996
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
21 G
23 G
Farbe:
Grün
Hellblau
Länge (metrisch) Schlauch:
178 mm
305 mm
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen:
7 Zoll
12 Zoll
Packungsgröße:
200 Stück
25 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Farbe Länge (metrisch) Schlauch Länge (angloamerikanisch) Röhrchen Packungsgröße
17640996 21 G Grün 305 mm 12 Zoll 25 Stück
12967706 21 G Grün 305 mm 12 Zoll -
12997706 23 G Hellblau 178 mm 7 Zoll 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17640996 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 368652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.75 CHF
    37.68 CHF / 25 Stück
    Sparen 8.07 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sofort einsatzbereit, ohne dass eine Montage erforderlich ist. Das BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blutentnahmeset mit aufgesetzter Halterung ist ein steriles, geschlossenes System für die venöse Blutentnahme. Jedes vielseitige Set verfügt über einen irreversiblen Sicherheitsmechanismus, der Verletzungen durch Nadelstiche verhindert.
Safety-Lok™ Blutentnahmesets sind sterile, geschlossene Systeme mit vormontierten Haltern, die in einzelnen Blisterpackungen verpackt sind. Diese vollständigen Sets bieten die Sicherheit, dass die Anzahl der Halter immer der Anzahl der Entnahmesets entspricht und dass Nadel und Halter nicht manuell montiert werden müssen, was das Kontaminationsrisiko minimiert.
Zu jedem Set gehören: Eine hypodermische Nadel, große farbcodierte Flügel, ein integrierter Schutzschild, ein verdrehfreier Schlauch mit kleinem Durchmesser, ein Verbindungsstück, ein Luer-Adapter für mehrere Proben und ein angebrachter Röhrchenhalter.
  • Der Sicherheitsmechanismus schützt nach erfolgreicher Blutentnahme vor Nadelverletzungen
  • Die Schutzvorrichtung schiebt sich über die Nadel und umgibt sie vollständig
  • Der Sicherheitsmechanismus rastet mit einem hörbaren Klicken irreversibel über der Nadel ein
  • Einhändige Aktivierung ohne Änderung der Technik, daher bleibt die Aufmerksamkeit auf den Patienten und die Einstichstelle gerichtet
  • Der Blutaustritt ist deutlich durch den durchsichtigen Schild sichtbar, um eine sofortige Überprüfung der erfolgreichen Penetration der Vene vor der Entnahme zu ermöglichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Butterfly-Blutentnahmebesteck
Farbe Grün
Kanülen-Gauge 21 G
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität Entwickelt, um OSHA SHIB 10-15-03 zu erfüllen durch Reduzierung des Risikos der Wiederverwendung von Haltern. Protective shield wurde dafür entwickelt, die OSHA-Sicherheitsvorgaben für technische Lösungen zu erfüllen.
Enthält Vormontierter Halter, Nadelschutz mit Sicherheitsverschluss
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 0,75 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 12 Zoll
Länge (metrisch) Kanüle 19 mm
Länge (metrisch) Schlauch 305 mm
Menge 25/Pk.