Learn More
BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blutabnahmesets mit vorbefestigtem Halter
Artikelnummer. 12997706
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
21 G
23 G
Farbe:
Grün
Hellblau
Länge (metrisch) Schlauch:
178 mm
305 mm
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen:
7 Zoll
12 Zoll
Packungsgröße:
200 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 12997706
Marke: BD 368655
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sofort einsatzbereit, ohne dass eine Montage erforderlich ist. Das BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blutentnahmeset mit aufgesetzter Halterung ist ein steriles, geschlossenes System für die venöse Blutentnahme. Jedes vielseitige Set verfügt über einen irreversiblen Sicherheitsmechanismus, der Verletzungen durch Nadelstiche verhindert.
Safety-Lok™ Blutentnahmesets sind sterile, geschlossene Systeme mit vormontierten Haltern, die in einzelnen Blisterpackungen verpackt sind. Diese vollständigen Sets bieten die Sicherheit, dass die Anzahl der Halter immer der Anzahl der Entnahmesets entspricht und dass Nadel und Halter nicht manuell montiert werden müssen, was das Kontaminationsrisiko minimiert.
Zu jedem Set gehören: Eine hypodermische Nadel, große farbcodierte Flügel, ein integrierter Schutzschild, ein verdrehfreier Schlauch mit kleinem Durchmesser, ein Verbindungsstück, ein Luer-Adapter für mehrere Proben und ein angebrachter Röhrchenhalter.
  • Der Sicherheitsmechanismus schützt nach erfolgreicher Blutentnahme vor Nadelverletzungen
  • Die Schutzvorrichtung schiebt sich über die Nadel und umgibt sie vollständig
  • Der Sicherheitsmechanismus rastet mit einem hörbaren Klicken irreversibel über der Nadel ein
  • Einhändige Aktivierung ohne Änderung der Technik, daher bleibt die Aufmerksamkeit auf den Patienten und die Einstichstelle gerichtet
  • Der Blutaustritt ist deutlich durch den durchsichtigen Schild sichtbar, um eine sofortige Überprüfung der erfolgreichen Penetration der Vene vor der Entnahme zu ermöglichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Butterfly-Blutentnahmebesteck
Farbe Hellblau
Kanülen-Gauge 23 G
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität Entwickelt, um OSHA SHIB 10-15-03 zu erfüllen durch Reduzierung des Risikos der Wiederverwendung von Haltern. Protective shield wurde dafür entwickelt, die OSHA-Sicherheitsvorgaben für technische Lösungen zu erfüllen.
Enthält Vormontierter Halter, Nadelschutz mit Sicherheitsverschluss
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 0.75 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 7 Zoll
Länge (metrisch) Kanüle 19 mm
Länge (metrisch) Schlauch 178 mm
Menge 200 Packungen